Stampa…
D-(+)-Proline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: H-D-Pro-OH, (R)-(+)-Proline, D-Proline
OR0718-100G OR0718-25G OR0718-5G
APOSOR0718-100GEA 154 EUR
APOSOR0718-100G APOSOR0718-25G APOSOR0718-5G
D-(+)-Proline
D-(+)-Proline
Chiral intermediate for pharmaceuticals and agrochemicals.
Formula: C₅H₉NO₂
Punto di fusione: 223 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064317
CAS Number: 344-25-2
EINECS: 206-452-7