Stampa…
5-(Phenylethynyl)-2-furoic acid, grado tecnico
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR0707-250MG OR0707-1G
APOSOR0707-250MGEA 58 EUR
APOSOR0707-250MG APOSOR0707-1G
5-(Phenylethynyl)-2-furoic acid, grado tecnico
5-(Phenylethynyl)-2-furoic acid
Formula: C₁₃H₈O₃
Punto di fusione: 212…213 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00541949
CAS Number: 130423-83-5