Stampa…
Phenylacetamide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Phenylacetamide
OR0700-25G OR0700-100G
APOSOR0700-25GEA 21.9 EUR
APOSOR0700-25G APOSOR0700-100G
Phenylacetamide 98%
Phenylacetamide
Formula: C₈H₉NO
Peso molecolare: 135,17 g/mol
Punto di fusione: 156 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00059193
CAS Number: 103-81-1
EINECS: 203-147-0