Stampa…
(2-Bromoethoxy)benzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR0698-25G OR0698-100G OR0698-500G
APOSOR0698-25GEA 23.2 EUR
APOSOR0698-25G APOSOR0698-100G APOSOR0698-500G
(2-Bromoethoxy)benzene 98%
(2-Bromoethoxy)benzene
Formula: BrCH₂CH₂OC₆H₅
Punto di ebollizione: 135…137 °C/20mmHg
Punto di fusione: 31…35 °C
Densità: 1,35 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 65 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000234
CAS Number: 589-10-6
EINECS: 209-634-4