Stampa…
3-Nitro-4-(1-pyrrolidinyl)benzenecarbaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Nitro-4-(pyrrolidin-1-yl)benzaldehyde
OR0689-100MG OR0689-500MG
APOSOR0689-100MGEA 21.9 EUR
APOSOR0689-100MG APOSOR0689-500MG
3-Nitro-4-(1-pyrrolidinyl)benzenecarbaldehyde
3-Nitro-4-(1-pyrrolidinyl)benzenecarbaldehyde
Formula: C₁₁H₁₂N₂O₃
Peso molecolare: 220.23 g/mol
Punto di fusione: 103…105 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00455104
CAS Number: 284679-97-6