Stampa…
3-Nitro-4-(1-piperidinyl)benzaldehyde 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR0682-100MG OR0682-10G OR0682-1G
APOSOR0682-100MGEA 14.7 EUR
APOSOR0682-100MG APOSOR0682-10G APOSOR0682-1G
3-Nitro-4-(1-piperidinyl)benzaldehyde 95+%
3-Nitro-4-(1-piperidinyl)benzaldehyde
Formula: C₁₂H₁₄N₂O₃
Peso molecolare: 234,26 g/mol
Punto di fusione: 48…50 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00831780
CAS Number: 39911-29-0