Stampa…
4-Nitro-L-phenylalanine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR0679-25G OR0679-100G
APOSOR0679-25GEA 21.9 EUR
APOSOR0679-25G APOSOR0679-100G
4-Nitro-L-phenylalanine
4-Nitro-L-phenylalanine
Formula: C₉H₁₀N₂O₄
Punto di fusione: 221,9…223.3 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00051221
CAS Number: 949-99-5
EINECS: 213-446-8