Stampa…
4-Chlorophenyl methyl sulphone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR0678-100G OR0678-10G OR0678-50G
APOSOR0678-100GEA 98.6 EUR
APOSOR0678-100G APOSOR0678-10G APOSOR0678-50G
4-Chlorophenyl methyl sulphone 98%
4-Chlorophenyl methyl sulphone
Formula: C₇H₇ClO₂S
Punto di fusione: 96…100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00025067
CAS Number: 98-57-7
EINECS: 202-682-7