Stampa…
5-Nitro-1H-indole-3-carbaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR0676-1G OR0676-250MG
APOSOR0676-1GEA 29 EUR
APOSOR0676-1G APOSOR0676-250MG
5-Nitro-1H-indole-3-carbaldehyde
5-Nitro-1H-indole-3-carbaldehyde
Formula: C9H6N2O3
Punto di fusione: 300 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01313781
CAS Number: 6625-96-3