Stampa…
6-Methylquinoxaline
Fornitore: Apollo Scientific
OR0653-5G OR0653-100G OR0653-25G
APOSOR0653-5GEA 0 EUR
APOSOR0653-5G APOSOR0653-100G APOSOR0653-25G
6-Methylquinoxaline
6-Methylquinoxaline
Formula: C₉H₈N₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00041001
CAS Number: 6344-72-5