Stampa…
5-Methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: AS057278, 5-Methylpyrazole-3-carboxylic acid
OR0650-1G OR0650-5G OR0650-25G OR0650-100G
APOSOR0650-1GEA 0 EUR
APOSOR0650-1G APOSOR0650-5G APOSOR0650-25G APOSOR0650-100G
5-Methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
5-Methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formula: C5H6N2O2
Peso molecolare: 126,11 g/mol
Punto di fusione: 236…240 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00462235
CAS Number: 402-61-9