Methyl propiolate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₄H₄O₂ Punto di ebollizione: 103…105 °C Densità: 0,945 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 10 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008572 CAS Number: 922-67-8 EINECS: 213-083-5 UN: 3272 ADR: 3,II |