Stampa…
1-Methyl-4-piperidone 98+%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: N-Methyl-4-piperidone
OR0648-25G OR0648-100G OR0648-5G
APOSOR0648-25GEA 62.5 EUR
APOSOR0648-25G APOSOR0648-100G APOSOR0648-5G
1-Methyl-4-piperidone 98+%
1-Methyl-4-piperidone
Formula: C₆H₁₁NO
Punto di ebollizione: 55…58 °C/10mmHg
Densità: 0,973 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 58 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00006191
CAS Number: 1445-73-4
EINECS: 215-895-5
UN: 2733
ADR: 3+8,III