5-Bromobenzo[b]furan-2-carbaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₉H₅BrO₂ Punto di fusione: 129…130 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06659072 CAS Number: 23145-16-6 |