Stampa…
3-Tolylboronic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR0643-100G OR0643-500G
APOSOR0643-100GEA 84.1 EUR
APOSOR0643-100G APOSOR0643-500G
3-Tolylboronic acid 97%
3-Tolylboronic acid
Formula: C₇H₉BO₂
Punto di fusione: 159…162 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00040198
CAS Number: 17933-03-8