Stampa…
2-Methylindan-1-one
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Methyl-1-indanone
OR0627-1G OR0627-25G OR0627-5G
APOSOR0627-1GEA 87.3 EUR
APOSOR0627-1G APOSOR0627-25G APOSOR0627-5G
2-Methylindan-1-one
2-Methylindan-1-one
Formula: C₁₀H₁₀O
Peso molecolare: 146,19 g/mol
Punto di ebollizione: 93…95 °C/4mmHg
Densità: 1,064 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00192303
CAS Number: 17496-14-9