Stampa…
Methyl-4,5-dimethoxy-2-nitrobenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 6-nitroveratrate, 4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzoic acid methyl ester, Methyl 4,5-dimethoxy-2-nitrobenzoate
OR0619-100G OR0619-50G OR0619-250G
APOSOR0619-100GEA 71.3 EUR
APOSOR0619-100G APOSOR0619-50G APOSOR0619-250G
Methyl-4,5-dimethoxy-2-nitrobenzoate
Methyl-4,5-dimethoxy-2-nitrobenzoate
Formula: C₁₀H₁₁NO₆
Peso molecolare: 241,2 g/mol
Punto di fusione: 141…144 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007239
CAS Number: 26791-93-5