Stampa…
(3,4-Dichlorophenyl)acetic acid methyl ester
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR0617-10G OR0617-25G OR0617-100G
APOSOR0617-10GEA 21.9 EUR
APOSOR0617-10G APOSOR0617-25G APOSOR0617-100G
(3,4-Dichlorophenyl)acetic acid methyl ester
(3,4-Dichlorophenyl)acetic acid methyl ester
Formula: (C₆H₃Cl₂)CH₂COOCH₃
Punto di fusione: 25…27 °C
Densità: 1,33 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00800680
CAS Number: 6725-44-6