Stampa…
2-Methyl-1,3-cyclopentanedione
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Methylcyclopentane-1,3-dione
OR0612-100G OR0612-25G OR0612-5G
APOSOR0612-100GEA 84.4 EUR
APOSOR0612-100G APOSOR0612-25G APOSOR0612-5G
2-Methyl-1,3-cyclopentanedione
2-Methyl-1,3-cyclopentanedione
Formula: C₆H₈O₂
Peso molecolare: 112,13 g/mol
Punto di fusione: 212…216 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001406
CAS Number: 765-69-5
EINECS: 212-153-2