Stampa…
Methyl-2-chloroisonicotinate
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: Methyl 2-chloropyridine-4-carboxylate, Methyl 2-chloroisonicotinate
OR0610-100G OR0610-25G
APOSOR0610-100GEA 123 EUR
APOSOR0610-100G APOSOR0610-25G
Methyl-2-chloroisonicotinate
Methyl-2-chloroisonicotinate
Formula: C₇H₆ClNO₂
Peso molecolare: 171,5810 g/mol
Punto di fusione: 32…36 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01765409
CAS Number: 58481-11-1