Stampa…
cis-1,5-Dimethylbicyclo[3.3.0]octane-3,7-dione
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR0607-1G OR0607-5G OR0607-250MG
APOSOR0607-1GEA 48.1 EUR
APOSOR0607-1G APOSOR0607-5G APOSOR0607-250MG
cis-1,5-Dimethylbicyclo[3.3.0]octane-3,7-dione
cis-1,5-Dimethylbicyclo[3.3.0]octane-3,7-dione
Formula: C₁₀H₁₄O₂
Peso molecolare: 166,22 g/mol
Punto di fusione: 228…230 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 21170-10-5
EINECS: 244-255-8