3-Methylbenzamidoxime
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
N-Hydroxy-3-methylbenzimidamide
Formula:
C₈H₁₀N₂O Punto di fusione: 87…90 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00833266 CAS Number: 40067-82-1 |