Stampa…
6-Methoxyindole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Methoxy-1H-indole, 1H-Indol-6-yl methyl ether, Indol-6-yl methyl ether
OR0581-1G OR0581-25G OR0581-10G
APOSOR0581-1GEA 29.2 EUR
APOSOR0581-1G APOSOR0581-25G APOSOR0581-10G
6-Methoxyindole 98%
6-Methoxyindole
Formula: C₉H₉NO
Peso molecolare: 147,18 g/mol
Punto di ebollizione: 105 °C/0,2mmHg
Punto di fusione: 90…94 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00022780
CAS Number: 3189-13-7
EINECS: 221-689-6