L-(-)-tert-Leucine (H-Tle-OH) 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₆H₁₃NO₂ Punto di fusione: >300 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00064218 CAS Number: 20859-02-3 EINECS: 424-750-7 |