Stampa…
(Chloromethyl)pentamethylbenzene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR0567-5G OR0567-1G
APOSOR0567-5GEA 290 EUR
APOSOR0567-5G APOSOR0567-1G
(Chloromethyl)pentamethylbenzene 95%
(Chloromethyl)pentamethylbenzene
Formula: (C₆(CH₃)₅)CH₂Cl
Punto di ebollizione: 140…142 °C/0,8mmHg
Punto di fusione: 81…84 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000900
CAS Number: 484-65-1
EINECS: 207-608-7
UN: 3261
ADR: 8,III