Stampa…
2-Isopropyl-6-methylphenyl isothiocyanate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR0564-1G OR0564-5G
APOSOR0564-1GEA 94.5 EUR
APOSOR0564-1G APOSOR0564-5G
2-Isopropyl-6-methylphenyl isothiocyanate
2-Isopropyl-6-methylphenyl isothiocyanate
Formula: C₁₁H₁₃NO
Peso molecolare: 175,23 g/mol
Punto di ebollizione: 92 °C/3mmHg
Densità: 1,02 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00060370
CAS Number: 306935-86-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III