Stampa…
1-Isopropyl-1H-1,2,3-benzotriazole-5-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR0563-1G OR0563-250MG OR0563-5G
APOSOR0563-1GEA 88.7 EUR
APOSOR0563-1G APOSOR0563-250MG APOSOR0563-5G
1-Isopropyl-1H-1,2,3-benzotriazole-5-carboxylic acid
1-Isopropyl-1H-1,2,3-benzotriazole-5-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₁₁N₃O₂
Peso molecolare: 205,22 g/mol
Punto di fusione: 222…231 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01570664
CAS Number: 306935-41-1