4-(Methylsulphonyl)phenol
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₈O₃S Punto di fusione: 82…86 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00047806 CAS Number: 14763-60-1 |