Stampa…
2,3-Dimethylbenzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR0561-25G OR0561-5G
APOSOR0561-25GEA 112 EUR
APOSOR0561-25G APOSOR0561-5G
2,3-Dimethylbenzonitrile 98%
2,3-Dimethylbenzonitrile
Formula: C₉H₉N
Peso molecolare: 131,18 g/mol
Punto di ebollizione: 64…66 °C/0,8mmHg
Punto di fusione: 23…25 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00019744
CAS Number: 5724-56-1