Stampa…
2-[4-(Isobutyl)phenyl]propionyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
OR0555-1G OR0555-250MG OR0555-500MG
APOSOR0555-1GEA 405 EUR
APOSOR0555-1G APOSOR0555-250MG APOSOR0555-500MG
2-[4-(Isobutyl)phenyl]propionyl chloride
2-[4-(Isobutyl)phenyl]propionyl chloride
Formula: C₁₃H₁₇ClO
Punto di ebollizione: 120 °C/1mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01764800
CAS Number: 34715-60-1