Stampa…
4-Iodo-o-toluidine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Amino-5-iodotoluene, 4-Iodo-2-methylaniline
OR0552-100G OR0552-25G OR0552-5G
APOSOR0552-100GEA 112 EUR
APOSOR0552-100G APOSOR0552-25G APOSOR0552-5G
4-Iodo-o-toluidine
4-Iodo-o-toluidine
Formula: C₇H₈IN
Peso molecolare: 233,05 g/mol
Punto di fusione: 86…89 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00025299
CAS Number: 13194-68-8
EINECS: 236-154-2