Stampa…
6-Iodo-m-toluidine
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Amino-4-iodotoluene, 2-Iodo-5-methylaniline
OR0551-100G OR0551-25G OR0551-5G
APOSOR0551-100GEA 366 EUR
APOSOR0551-100G APOSOR0551-25G APOSOR0551-5G
6-Iodo-m-toluidine
6-Iodo-m-toluidine
Formula: C₇H₈IN
Peso molecolare: 233,0496 g/mol
Punto di fusione: 37…39 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00833395
CAS Number: 13194-69-9