4-Iodo-2-nitrotoluene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₆INO₂ Punto di fusione: 66…67 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00051090 CAS Number: 41252-97-5 |