Stampa…
5-Mercapto-4-pentyl-4H-1,2,4-triazol-3-ol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR0536-1G OR0536-5G
APOSOR0536-1GEA 89.9 EUR
APOSOR0536-1G APOSOR0536-5G
5-Mercapto-4-pentyl-4H-1,2,4-triazol-3-ol
5-Mercapto-4-pentyl-4H-1,2,4-triazol-3-ol
Formula: C₇H₁₃N₃OS
Punto di fusione: 146…149 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00207999
CAS Number: 117987-05-0