Stampa…
3-Hydroxy-4-nitrobenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR0535-100G OR0535-25G OR0535-500G
APOSOR0535-100GEA 40.8 EUR
APOSOR0535-100G APOSOR0535-25G APOSOR0535-500G
3-Hydroxy-4-nitrobenzoic acid
3-Hydroxy-4-nitrobenzoic acid
Formula: C₇H₅NO₅
Peso molecolare: 183,12 g/mol
Punto di fusione: 229…236 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007110
CAS Number: 619-14-7
EINECS: 210-580-9