Stampa…
1-Adamantanemethanol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(Hydroxymethyl)adamantane, 1-(Hydroxymethyl)tricyclo[3.3.1.1(3,7)]decane, Adamantan-1-ylmethanol, 1-Adamantylmethanol
OR0527-100G OR0527-25G OR0527-500G
APOSOR0527-100GEA 142 EUR
APOSOR0527-100G APOSOR0527-25G APOSOR0527-500G
1-Adamantanemethanol 98%
1-Adamantanemethanol
Formula: C₁₁H₁₈O
Peso molecolare: 166,26 g/mol
Punto di fusione: 114…117 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00074751
CAS Number: 770-71-8