Stampa…
4'-Hydroxy-3'-methylacetophenone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR0526-100G OR0526-25G OR0526-5G
APOSOR0526-100GEA 66.9 EUR
APOSOR0526-100G APOSOR0526-25G APOSOR0526-5G
4'-Hydroxy-3'-methylacetophenone
4'-Hydroxy-3'-methylacetophenone
Formula: C₉H₁₀O₂
Peso molecolare: 150,18 g/mol
Punto di ebollizione: 175 °C/1mmHg
Punto di fusione: 107…109 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002231
CAS Number: 876-02-8
EINECS: 212-880-5