3-(2-Hydroxyethyl)pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₉NO Punto di ebollizione: 176 °C/15mmHg Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00831047 CAS Number: 6293-56-7 |