Stampa…
3-(2-Hydroxyethyl)indole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR0519-5G OR0519-25G OR0519-100G
APOSOR0519-5GEA 75.4 EUR
APOSOR0519-5G APOSOR0519-25G APOSOR0519-100G
3-(2-Hydroxyethyl)indole 98%
3-(2-Hydroxyethyl)indole
Formula: C₁₀H₁₁NO
Punto di ebollizione: 174 °C/2mmHg
Punto di fusione: 57…60 °C
Flash Pt: 255 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005659
CAS Number: 526-55-6
EINECS: 208-393-2