Stampa…
3-Hydroxy-1-adamantane carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Hydroxyadamantane-1-carboxylic acid, 3-Hydroxy-1-adamantanecarboxylic acid
OR0509-10G OR0509-25G OR0509-5G
APOSOR0509-10GEA 29.2 EUR
APOSOR0509-10G APOSOR0509-25G APOSOR0509-5G
3-Hydroxy-1-adamantane carboxylic acid
3-Hydroxy-1-adamantane carboxylic acid
Formula: C₁₁H₁₆O₃
Peso molecolare: 196,25 g/mol
Punto di fusione: 203…207 °C
Densità: 1,377 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00193929
CAS Number: 42711-75-1