Stampa…
Homopiperazine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1,4-Diazepane, 1,4-Diazacycloheptane, Perhydro-1,4-diazepine
OR0503-100G OR0503-25G
APOSOR0503-100GEA 129 EUR
APOSOR0503-100G APOSOR0503-25G
Homopiperazine 97%
Homopiperazine
Formula: C₅H₁₂N₂
Peso molecolare: 100,16 g/mol
Punto di ebollizione: 168…170 °C
Punto di fusione: 38…40 °C
Densità: 0,95 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 61 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006933
CAS Number: 505-66-8
EINECS: 208-016-1
UN: 3259
ADR: 8,III