Stampa…
2-Formylimidazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR0497-100G OR0497-25G OR0497-5G
APOSOR0497-100GEA 270 EUR
APOSOR0497-100G APOSOR0497-25G APOSOR0497-5G
2-Formylimidazole 95%
2-Formylimidazole
Formula: C₄H₄N₂O
Punto di ebollizione: 80 °C/0,1mmHg
Punto di fusione: 205…209 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00003544
CAS Number: 10111-08-7