Stampa…
N-Fmoc-L-valine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR0495-100G OR0495-1KG OR0495-500G
APOSOR0495-100GEA 98.9 EUR
APOSOR0495-100G APOSOR0495-1KG APOSOR0495-500G
N-Fmoc-L-valine 97%
N-Fmoc-L-valine
Formula: C₂₀H₂₁NO₄
Peso molecolare: 339,4 g/mol
Punto di fusione: 142…147 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00037124
CAS Number: 68858-20-8
EINECS: 272-515-0