Stampa…
2-Amino-3-hydroxypyridin
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR0493-100G OR0493-500G OR0493-1KG
APOSOR0493-100GEA 24.8 EUR
APOSOR0493-100G APOSOR0493-500G APOSOR0493-1KG
2-Amino-3-hydroxypyridin
2-Amino-3-hydroxypyridin
Formula: C₅H₆N₂O
Punto di fusione: 166…174 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006317
CAS Number: 16867-03-1
EINECS: 240-886-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III