Stampa…
N-Fmoc-L-leucine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR0491-100G OR0491-25G OR0491-500G
APOSOR0491-100GEA 102 EUR
APOSOR0491-100G APOSOR0491-25G APOSOR0491-500G
N-Fmoc-L-leucine
N-Fmoc-L-leucine
Formula: C₂₁H₂₃NO₄
Peso molecolare: 353,4 g/mol
Punto di fusione: 152…156 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00037133
CAS Number: 35661-60-0
EINECS: 252-662-7