Stampa…
2,6-Dimethylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR0482-250MG OR0482-1G
APOSOR0482-250MGEA 115 EUR
APOSOR0482-250MG APOSOR0482-1G
2,6-Dimethylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
2,6-Dimethylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₁₀N₂O₂
Punto di fusione: 165…166 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00269372
CAS Number: 81438-52-0