Stampa…
1-Boc-4-(4-carboxybenzyl)piperazine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR0480-1G OR0480-5G
APOSOR0480-1GEA 119 EUR
APOSOR0480-1G APOSOR0480-5G
1-Boc-4-(4-carboxybenzyl)piperazine
1-Boc-4-(4-carboxybenzyl)piperazine
Formula: C₁₇H₂₄N₂O₄
Punto di fusione: 212…213 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04974012
CAS Number: 479353-63-4