Stampa…
Ethyl 2-phenylpropionate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl 2-phenylpropanoate
OR0476-1G OR0476-250MG
APOSOR0476-1GEA 55.1 EUR
APOSOR0476-1G APOSOR0476-250MG
Ethyl 2-phenylpropionate
Ethyl-2-phenylpropionate
Formula: C₁₁H₁₄O₂
Punto di ebollizione: 122 °C/20mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00795471
CAS Number: 2510-99-8