Stampa…
2-Ethyl-6-methylphenyl isocyanate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR0473-10G OR0473-1G OR0473-250MG OR0473-5G
APOSOR0473-10GEA 206 EUR
APOSOR0473-10G APOSOR0473-1G APOSOR0473-250MG APOSOR0473-5G
2-Ethyl-6-methylphenyl isocyanate
2-Ethyl-6-methylphenyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Formula: C₁₀H₁₁NO
Punto di ebollizione: 83…84 °C/5mmHg
Densità: 1,034 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 96 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00013855
CAS Number: 75746-71-3
UN: 2206
ADR: 6.1,III