Stampa…
2-Ethyl-6-methylphenol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR0472-1G OR0472-5G
APOSOR0472-1GEA 14.7 EUR
APOSOR0472-1G APOSOR0472-5G
2-Ethyl-6-methylphenol
2-Ethyl-6-methylphenol
Formula: C₉H₁₂O
Peso molecolare: 136,19 g/mol
Punto di ebollizione: 96…98 °C/15mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00962292
CAS Number: 1687-64-5